Få mere at vide
Invitrogen™ pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektorsæt
Artikelnummer. 10647015
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10647015 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10647015 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V53306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30660.00 DKK
    26367.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 4292.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektorsæt
Invitrogen™ 's pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit er en del af vores ViraPower™ HiPerform™ Lentiviral Gateway™ Udtrykssæt (katalog K5330-00).
De pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit indeholder Gateway™ -tilpasset ViraPower™ HiPerform™ lentiviral ekspressionsvektor, pLenti6.3⁄V5-DEST™ til nem rekombinationsbaseret kloning og højniveauekspression af et målgen i delende og ikke-delende pattedyrsceller. De pLenti6.3⁄V5-DEST™ vektor er udstyret med to genetiske nøgleelementer, hvilket gør den til en HiPerform™ vektor: Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE) og den centrale Polypurine Tract (cPPT) sekvens fra HIV-1 integrasegenet for at producere mindst 4 gange stigning i proteinekspression sammenlignet med vektorer, der mangler disse elementer.
Fordele
  • Stabilt udtryk
  • Langsigtede eksperimenter
  • Nøjagtig titer af funktionel virus
  • Fleksibel og alsidig Gateway™ rekombinationskloningsteknologi
    Nøglefunktioner
  • HiPerform™ WPRE og cPPT elementer
  • CMV-promotor
  • V5-epitopmærke ved C-terminalen
  • Blasticidin valg
    Sættet inkluderer
  • En lacZ vektor som en positiv kontrol, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ
  • Stbl3™ kompetente celler
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til nogen terapeutisk eller diagnostisk brug.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
    Leveringstype Lentiviral
    Promotor CMV
    Produkttype Kit, vektor
    Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
    Indhold og opbevaring Vektorsæt (boks 1)
    pLenti6.3⁄V5-DEST™ (150 ng ⁄μL): 6μ g, opbevares ved -°20 C
    pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ Kontrolvektor (500 ng ⁄μL): 10μ g, opbevares ved -20 °C
    En Shot™ Stbl3™ Kemisk kompetent E. coli (boks 2)
    Stbl3™ Celler: 21 x 50μ L, opbevares ved -°80 C
    pUC19 kontrol DNA (10 ⁄μpg L): 50μ
    L, opbevares ved -80 °C S.OC Medium: 6 ml, opbevares ved -80 °C
    Kloningsmetode Gateway
    Mængde 1 sæt
    Vektor pDEST, pLenti
    Produktlinje Gateway, HiPerform, ViraPower
    Til brug med (applikation) Viralt udtryk