Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pleconaril |
| CAS | 153168-05-9 |
| Mængde | 100 mg |
| Smeltepunkt | 55 °C til 65 °C |
| Molekylær formel | C18 H18 F3 N3 O3 |
| Formel vægt | 381.35 |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid til beige |
| Renhed | ≥97,5 % |