Få mere at vide
Pleconaril, Mikromol™
Description
Pleconaril
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pleconaril |
| CAS | 153168-05-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pleconaril |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H18 F3 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Picovir, Pleconaril, VP 63843, Win 63843 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)c3noc(n3)C(F)(F)F)on1 |
| IUPAC navn | 3-[3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]phenyl]-5-(trifluormethyl)-1,2,4-oxadiazol |
| Show More |