Få mere at vide
Pleconaril, Mikromol™
Artikelnummer. 18000250
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18000250 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3562.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pleconaril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pleconaril
CAS 153168-05-9
Analyt- eller komponentnavne Pleconaril
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H18 F3 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Picovir, Pleconaril, VP 63843, Win 63843
InChI formel InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
SMIL Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
IUPAC navn 3-[3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]phenyl]-5-(trifluormethyl)-1,2,4-oxadiazol
Molekylvægt (g/mol) 381.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 381,13 g/mol