Få mere at vide
Pleconaril, LoGiCal
Artikelnummer. 30463517
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463517 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463517 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3562.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pleconaril
CAS 153168-05-9
Analyt- eller komponentnavne Pleconaril
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H18 F3 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Picovir, Pleconaril, VP 63843, Win 63843
InChI formel InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
IUPAC navn 3-[3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]phenyl]-5-(trifluormethyl)-1,2,4-oxadiazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 381.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 381,13 g/mol