Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ M3-certificerede masker i plisseret stil med ørestropper
:
Bredde: 230 mm
Beskrivelse
- Fremragende bakterie- og partikelfiltrering for at undgå forurening.
- Velegnet til brug i ISO 3 eller højere renrumsmiljøer og laboratorier og forsynet med understøttende teknisk information for at demonstrere overholdelse af lovgivningen.
- Fås som hvide, ikke-sterile ansigtsmasker med intuitive og komfortable ørebøjler.
- Konstrueret af et ydre lag af lavfnugende polyethylenfilm for forbedret beskyttelse.
- Indeholder ingen naturgummilatex eller silikone, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
- Maskerne er 23 cm store.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Plisseret |
| Renrumsklasse | Klasse 1 (ISO 3) |
| Inkluderer | Ørebøjler |
| Model- | 62451 |
| Bredde (metrisk) | 230 mm |