Få mere at vide
R&D Systems™ PLCL2 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18333153
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18333153 100 μg
1 options
Artikelnummer. 18333153 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP317912PEP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 23228
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 25 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias EC 3.1.4.11, FLJ13484, inactive phospholipase C-like protein 2, KIAA1092PLCE2, phospholipase C, epsilon 2, Phospholipase C-epsilon-2, Phospholipase C-L2, phospholipase C-like 2, PLC-epsilon-2, PLC-L(2), PLC-L2
Gen symbol PLCL2
Forskningskategori Signal Transduction
Produktlinje Novus
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PLCL2