missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Platycodin D, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platycodin D |
| CAS | 58479-68-8 |
| Molekylær formel | C57 H92 O28 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Olean-12-en-28-oic acid','3-(β-D-glucopyranosyloxy)-2,16,23,24-tetrahydroxy-','O-D-apio-β-D-furanosyl-(1→3)-O-β-D-xylopyranosyl-(1→4)-O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranosyl ester','(2β,3β,16α)-, Platycodin D, (2β,3β,16α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2,16,23,24-tetrahydroxyolean-12-en-28-oic acid O-D-apio-β-D-furanosyl-(1→3)-O-β-D-xylopyranosyl-(1→4)-O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranosyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C57H92O28/c1-23-40(81-45-39(72)41(28(64)18-76-45)82-49-43(73)56(75,21-61)22-78-49)36(69)38(71)46(79-23)83-42-33(66)27(63)17-77-48(42)85-50(74)57-12-11-51(2,3)13-25(57)24-7-8-30-52(4)14-26(62)44(84-47-37(70)35(68)34(67)29(16-58)80-47)55(19-59,20-60)31(52)9-10-53(30,5)54(24,6)15-32(57)65/h7,23,25-49,58-73,75H,8-22H2,1-6H3/t23-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,52+,53+,54+,56+,57+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@H]2OC(=O)[C@]34CCC(C)(C)C[C@H]3C5=CC[C@@H]6[C@@]7(C)C[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(CO)(CO)[C@@H]7CC[C@@]6(C)[C@]5(C)C[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%10OC[C@](O)(CO)[C@H]%10O)[C@H]9O |
| IUPAC navn | [(2S,3R,4S,5S)-3-[(2S,3R,4S,5R,6S)-5-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2S,3R,4R)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl] (4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,10R,11S,12aR,14bS)-5,11-dihydroxy-9,9-bis(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,12a-pentamethyl-10-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1225.32 |
| Formel vægt | 1224.5775 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?