missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Platonin Diiodide, TRC

Artikelnummer. 30422296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422296 10 mg
30418514 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP57821010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3571-88-8
Molekylær formel C38H61I2N3S3
Molekylvægt (g/mol) 909.91
Synonym 4,4'-Dimethyl-3,3'-di-n-heptyl-8-[2-(4-methyl-3-n-heptylthiazole)]2,2'-dicarbocyanin diiodide, 4,4'-Dimethyl-3,3'-dihepthyl-8-[2-(4-methyl-3-heptylthiazole)]-2,2'-dicarbocyanine diiodide, 4,4'-Dimethyl-3,3'-diheptyl-8-[2-(4-methyl-3-heptylthiazole)]-2,2'-dicarbocyanine diiodide, Kankohso 101, NK 19, Photosensitizer 101, Platonin J, Platonin Diiodide, Platonin Iodide, 2,2'-[3-[2-(3-Heptyl-4-methyl-4-thiazolin-2-ylidene)ethylidene]propenylene]bis[3-heptyl-4-methyl-thiazolium Diiodide
IUPAC navn 2-[3,5-bis(3-heptyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienylidene]-3-heptyl-4-methyl-1,3-thiazole;diiodide
SMIL [I-].[I-].CCCCCCCN1C(=CSC1=CC=C(C=Cc2scc(C)[n+]2CCCCCCC)c3scc(C)[n+]3CCCCCCC)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Platonin Diiodide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C38H61N3S3.2HI/c1-7-10-13-16-19-26-39-32(4)29-42-36(39)24-22-35(38-41(34(6)31-44-38)28-21-18-15-12-9-3)23-25-37-40(33(5)30-43-37)27-20-17-14-11-8-2;;/h22-25,29-31H,7-21,26-28H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Formel vægt 909.2117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.