Få mere at vide
Platonin Diiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platonin Diiodide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H61N3S3.2HI/c1-7-10-13-16-19-26-39-32(4)29-42-36(39)24-22-35(38-41(34(6)31-44-38)28-21-18-15-12-9-3)23-25-37-40(33(5)30-43-37)27-20-17-14-11-8-2;;/h22-25,29-31H,7-21,26-28H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formel vægt | 909.2117 |