Få mere at vide
VEE GEE Plato Hydrometer med termometer
Artikelnummer. p-7250827
Brix sortiment:
0 til 32° Platon
0 til 8,5° Platon
15,5 til 24° Platon
7,5 til 16° Platon
Artikelnummer. 17896573
Brand: VEE GEE 6614TS8
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plato Hydrometer med termometer er kalibreret til at vise koncentrationen af ekstrakt i vægtprocent i bryggeriurt.
  • Kalibrering til brug ved 20 °C/68 °F
  • Termometer fyldt med SafetyBLUE væske
Tekniske data
Type Platon Hydrometer
Inkrementer 0,5°
Længde (metrisk) 38 cm
Brix sortiment 0 til 32° Platon
Materiale Glas
Temperaturområde (engelsk) 30 °F til 120 °F
Temperaturområde (metrisk) -6,667 °C til +54,4 °C
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)