Få mere at vide
VEE GEE Plato Hydrometer med termometer
Brix sortiment:
0 til 32° Platon
0 til 8,5° Platon
15,5 til 24° Platon
7,5 til 16° Platon
Beskrivelse
- Kalibrering til brug ved 20 °C/68 °F
- Termometer fyldt med SafetyBLUE væske
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Platon Hydrometer |
| Inkrementer | 0,1° |
| Længde (metrisk) | 36 cm |
| Brix sortiment | 15,5 til 24° Platon |
| Materiale | Glas |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 122 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 50 °C |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C (68 °F) |