Få mere at vide
S Murray and Co™ Platinum Wire Holder
Artikelnummer. 12794406
Skift visning
Materiale:
Aluminiumlegering
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12794406 Aluminiumlegering Pakke med 5
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12794406 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. L112/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 DKK
    92.35 DKK / Pakke med 5
    Spare 78.65 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Use this wire holder for inoculation wire or platinum wire up to 0.56mm in diameter. S Murray™ Platinum Wire Holders are fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures.
  • 200mm
  • Pack of 10
Tekniske data
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Aluminiumlegering
Produkttype Wire Holder