Få mere at vide
Platinum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Mængde:
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6-4-7440 |
| Mængde | 25 cm |
| Procent renhed | 99.95% |