Få mere at vide
Platintråd, 2,0 mm (0,08 tommer) dia, udglødet, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048365
Mængde:
1 cm
5 cm
Pakningsstørrelse:
1cm
5cm
Artikelnummer. 11341368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010284.BO
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum wire
Navn note 2.0mm (0.0 8 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Mængde 1 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈67.4g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%