Få mere at vide
Platintråd, 1,0 mm (0,04 tommer) dia, hård, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407701
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
Artikelnummer. 11371368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010285.BQ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 16,8 g/m; Temperament: som tegnet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Hvid
Navn note Hard
Udseende Silvery white wire
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Wire