Få mere at vide
Platintråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, annealed, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11389388
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389388 5 cm 5cm
11399388 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043276.BQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1983.90 DKK
    1584.65 DKK / 5cm
    Spare 399.25 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Form: ca. 16,8 g/m, Temperering: blød | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Hvid
Udseende Sølvhvid ledning
Tæthed 21,45 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 5 cm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Wire