Få mere at vide
Platinum wire, 0.6mm (0.024in) dia, hard, 99.95% (metals basis)
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Farve | Hvid |
| Udseende | Silvery white wire |
| Tæthed | 21.45g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 50 cm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Wire |