Få mere at vide
Platintråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Premion™, 99,997 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum wire |
| Navn note | 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Premion™ |
| Tæthed | ≈4,21 g/m |
| Mængde | 50 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.997% |