Få mere at vide
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11301378
Skift visning
Mængde:
500 cm
Pakningsstørrelse:
500cm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301378 500 cm 500cm
1 options
Artikelnummer. 11301378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010286.CC
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-06-4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6-4-7440
Mængde 500 cm
Procent renhed 99.95%