Få mere at vide
Platintråd, 0,5 mm (0,02 tommer) dia, udglødet, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
500 cm
Pakningsstørrelse:
500cm
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| CAS | 6-4-7440 |
| Mængde | 500 cm |
| Procent renhed | 99.95% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto