Få mere at vide
Platintråd, 0,368 mm (0,0145 tommer) diameter, hård, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11312128
Skift visning
Mængde:
25 cm
100 cm
500 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312128 100 cm 100cm
11332128 25 cm 25cm
11322128 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013039.BY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum wire
Navn note 0,368 mm (0,0145 tommer) diameter, hård, temperer: som tegnet
Mængde 100 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,28 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%