Få mere at vide
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion™, 99.997% (metals basis)
Artikelnummer. 11361518
Mængde:
10 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
250cm
50cm
Artikelnummer. 11361518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010958.BW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Udseende Silvery white wire
Mængde 50 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.997% (Metals basis)
Form Wire