Få mere at vide
Platinum wire, 0.0508mm (0.002in) dia, stress relieved, 99.99%(metals basis)
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Farve | Hvid |
| Udseende | Silvery white wire |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Wire |