Få mere at vide
Platinum wire, 0.0508mm (0.002in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11386848
Mængde:
1 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
Artikelnummer. 11386848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013479.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum wire
Navn note 0.0508mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.043g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%