Få mere at vide
Platinum wire, 0.0508mm (0.002in) dia, 99.95% (metals basis)
Mængde:
1 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum wire |
| Navn note | 0.0508mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
| Mængde | 25 m |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.043g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |