Få mere at vide
Platinum wire, 0.025mm (0.001in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782059
Mængde:
100 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
5m
Artikelnummer. 11361388
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010292.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.0,01g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Hvid
Udseende Silvery white wire
Tæthed 21.45g/cm3 at 20°C
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Wire