Få mere at vide
Platintråd, 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11381388
Skift visning
Mængde:
5 m
25 m
100 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381388 25 m 25m
11361388 5 m 5m
11371388 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010292.G9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4702.20 DKK
    3773.65 DKK / 25m
    Spare 928.55 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Form: ca. 0,01 g/m | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Hvid
Udseende Sølvhvid ledning
Mængde 25 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Wire