Få mere at vide
Platinum wire, 0.025mm (0.001in) dia, 99.95% (metals basis)
Mængde:
100 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Farve | Hvid |
| Udseende | Silvery white wire |
| Tæthed | 21.45g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 5 m |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Wire |