Få mere at vide
Platintråd, 0,01 mm (0,0004 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466585
Skift visning
Mængde:
1 m
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466585 1 m 1m
1 options
Artikelnummer. 15466585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044196.G1
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum wire
Navn note 0,01 mm (0,0004 tommer) diameter, hård
CAS 6-4-7440
Mængde 1 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,68 mg/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Pt
MDL nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Procent renhed 99.9%