Få mere at vide
Platin Thinfoil, 0,004^+0,0025 mm (0,00016^+0,0001 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Thinfoil |
| Navn note | 0,004 (±)0,0025 mm (0,00016 (±)0,0001 tommer) tyk, ikke certificeret nålehulsfri |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,05g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |