Få mere at vide
Platin tyndfolie, 0,00125 mm (0,00005 tommer) tyk, hård, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446375
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446375 25 x 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15446375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041632.FF
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Platinum Thinfoil
Navn note 0,00125 mm (0,00005 tommer) tyk, hård, ikke certificeret nålehulsfri, Temperer: som valset
CAS 6-4-7440
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,017g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Pt
MDL nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Procent renhed 99.95%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.