Få mere at vide
Platin, Teknisk, Metal Wire, 0,5 mm, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11468752 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
10cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468752 100 cm 100cm
10477260 10 cm 10cm
10191430 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468752 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/3640/87
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Farve Sølv
CAS 6-4-7440
Smeltepunkt 1772 °C
Kogepunkt 3827 °C
Mængde 100 cm
Emballage Plastikpulverglas
Form Fast stof
MDL nummer MFCD00011179
Formel vægt 195,08 g/mol