Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Taq Grøn Hot Start DNA-polymerase
Artikelnummer. 15420574
Skift visning
Mængde:
600 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420574 600 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15420574 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11966034
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen PlatinTaq Green Hot Start DNA Polymerase giver platinTaq DNA-polymerase med en 10X grøn PCR-buffer.
Invitrogen PlatinTaq Green Hot Start DNA Polymerase giver platinTaq DNA-polymerase og en 10X grøn PCR-buffer. PlatinTaq DNA-polymerase er en bekvem og pålidelig hot-start termostabil DNA-polymerase til PCR, der giver øget specificitet i forhold tilTaq DNA polymerase. Enzymets varmstartegenskab tildeles af termolabile monoklonale antistoffer, der gengiverTaq DNA-polymerase inaktiv indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer forlængelsen af ikke-specifikt annealede primere og forbedrer produktudbyttet.
PlatinTaq DNA-polymerase er en rekombinantTaq DNA-polymerase kompleksbundet med proprietære platinantistoffer. Antistofferne dissocierer under det indledende PCR-denatureringstrin, og DNA-polymerasen genvinder sin fulde aktivitet. Ligesom medTaq DNA-polymerase, platinTaq DNA-polymerase har en ikke-skabelonafhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en 3'-deoxyadenosin til produktender og har en 5'- til 3'-exonukleaseaktivitet.
PlatinTaq Green Hot Start DNA-polymerase er forsynet med grøn PCR-buffer, der indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer og giver mulighed for direkte gelbelastning af PCR-produkter. Den valgfri KB Extender, der bruges sammen med PlatinumTaq DNA-polymerase muliggør mere alsidighed i PCR-assays med lange eller GC-rige amplikoner. Brug platinTaq Green Hot Start DNA-polymerase til amplifikation af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner samt i RT-PCR.
Funktioner
  • Høj specificitet og øget udbytte med antistof-medieret hot-start PCR
  • Praktisk stuetemperatur reaktionsopsætning
  • Direkte gelladning med grøn PCR-buffer
  • Alsidig formulering til en bred vifte af amplikoner
Bemærk
  • Næste generations enzym Platinum IITaq Hot-start DNA Polymerase anbefales for overlegen ydeevne.
  • Platin IITaq Hot-Start DNA Polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueretTaq DNA-polymerase og overlegen hot-start-teknologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indhold og opbevaring •PlatinTaq DNA-polymerase, 120μ L
• 10X Grøn PCR-buffer (uden magnesium), 3 x 1,25 ml
• 50 mM MgCl2 , 1,25 ml
• KB Extender, 1,25 mL
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Platin Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 600 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 600 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.