Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA polymerase, DNA-free
Artikelnummer. p-8739012
Skift visning
Antal reaktioner:
2000 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
16315062 400 reaktioner
16325062 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16315062 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15966005
Invitrogen Platin Taq DNA polymerase, DNA-free , er fremstillet ved hjælp af et nyt, lukket engangssystem sammen med strenge kvalitetskontroltests for at minimere risikoen for kontaminering med bakterielt og menneskeligt DNA.
Invitrogen PlatinTaq DNA polymerase, DNA-free , er fremstillet ved hjælp af et nyt, lukket engangssystem sammen med strenge kvalitetskontroltests for at minimere risikoen for kontaminering med bakterielt og menneskeligt DNA. Dette enzym er et ideelt valg til PCR-baserede applikationer, der kræver den høje følsomhed uden falsk-positive resultater fra reagensbåren kontaminering. Denne DNA-free enzym giver samme høje ydeevne og parti-til-lot-konsistens som standard PlatinumTaq DNA polymerase.
PlatinTaq DNA polymerase, DNA-free , er en rekombinantTaq polymerase kompleksbundet med et proprietært antistof, der blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske varmstart giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, samtidig med at den tillader bekvem reaktionssamling ved stuetemperatur. Ligesom medTaq DNA-polymerase, platinTaq DNA polymerase, DNA-free har en ikke-–template-afhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en 3'-deoxyadenosin til produktender og har en 5'- til 3'-exonukleaseaktivitet.
Funktioner
  • Certificeret lavt DNA-kontamineringsniveau (≤ 0,01 kopi af bakterielt gDNA pr. enzymenhed)
  • Tillid til kvalitativ og kvantitativ påvisning af mikroorganismer med lav overflod på grund af signalfravær med PCR-kontroller uden skabelon/reagenser
  • Samme ydeevne som PlatinumTaq DNA-polymerase fremstillet ved hjælp af konventionel proces
Applikationer
  • Amplifikation af DNA fra komplekse genomiske og virale skabeloner
  • Hotstart PCR
  • RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring •PlatinTaq DNA polymerase, DNA-free , 100μ L
• 10X PCR-buffer (uden magnesium), DNA-free 1,25 ml
• 50 mM MgCl2 , DNA-free (1 ml)
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Platin Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Produkttype TaqDNA polymerase
Mængde 500 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 400 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA