Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix med Primer Mix
Artikelnummer. 15980523 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
50
250
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15980523 50 50 reaktioner
15990523 250 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15980523 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A38540050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Invitrogen™ Platin SuperFi Library Amplification Master Mix er en klar-til-brug løsning designet til forstærkning af næste generations sekventering (NGS ) biblioteker.
Master mix inkluderer platin SuperFi™ DNA-polymerase i kombination med en proprietær reaktionsbuffer, der indeholder alle nødvendige komponenter til effektiv biblioteksforstærkning med minimal bias og overlegen nøjagtighed.
Funktionerne omfatter:
  • High —fidelity minimale fejlrater svarende til PCR-fri metoder
  • Høj —effektivitet høje udbytter fra små inputmængder
  • Minimal —bias ensartet amplifikation uanset GC-indhold
  • Leveres med en 10X Primer Mix, der er målrettet mod P5 og P7 regionerne Illumina adaptere. Masterblandingen er suppleret med et inert blåt farvestof, mens primerblandingen indeholder et gult farvestof. Blanding af begge komponenter i en PCR-reaktion gør den endelige PCR-opløsning grøn. Dette giver en visuel hjælp ved pipettering og hjælper med at mindske risikoen for pipeteringsfejl under reaktionsopsætning
  • Platin SuperFi™ DNA-polymerase har begge 5’ til 3’ polymerase og 3’ til 5’ exonuclease (korrekturlæsning) aktiviteter, men mangler 5’ til 3’ exonuklease aktivitet. En usædvanlig stærk korrekturaktivitet sikrer forstærkning af NGS biblioteker med suveræn sekvensnøjagtighed, producerende NGS fejlrater svarende til PCR-fri metoder
  • Proprietær reaktionsbuffer indeholder alle nødvendige PCR-komponenter og additiver for at muliggøre effektiv og ensartet biblioteksforstærkning uanset GC-indhold, hvilket hjælper med at forbedre dækningen på tværs af GC- og AT-rige sekvenser og andre komplekse regioner. Høj amplifikationseffektivitet muliggør brugen af færre cyklusser for at opnå det ønskede udbytte
  • Platin-hot-start-teknologi hæmmer DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer, hvilket tillader stuetemperatur-reaktionsopsætning og opbevaring af præmonterede PCR-reaktioner i op til 24 timer før PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 x 1,25 ml Collibri Library Amplification Master Mix (2X)
• 1 x 500 μL Primer Mix
Opbevares ved -20 °C.
Prøvetype DNA, RNA
Troskab (vs. Taq) ≥100
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Til brug med (applikation) Sequencing
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 50
Overhæng Stump
Produktlinje Collibri
Produkttype Library Amplification Master Mix
Mængde 50 reaktioner
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Forsendelsestilstand Tøris
Test tid Standard
Form Væske