Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix
Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal reaktioner:
50
250
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Beskrivelse
Master mix inkluderer platin SuperFi™ DNA-polymerase i kombination med en proprietær reaktionsbuffer, der indeholder alle nødvendige komponenter til effektiv biblioteksforstærkning med minimal bias og overlegen nøjagtighed.
Funktionerne omfatter:
- High —fidelity minimale fejlrater svarende til PCR-fri metoder
- Høj —effektivitet høje udbytter fra små inputmængder
- Minimal —bias ensartet amplifikation uanset GC-indhold
- Platin SuperFi™ DNA-polymerase har begge 5’ til 3’ polymerase og 3’ til 5’ exonuclease (korrekturlæsning) aktiviteter, men mangler 5’ til 3’ exonuklease aktivitet. En usædvanlig stærk korrekturaktivitet sikrer forstærkning af NGS biblioteker med suveræn sekvensnøjagtighed, producerende NGS fejlrater svarende til PCR-fri metoder
- Proprietær reaktionsbuffer indeholder alle nødvendige PCR-komponenter og additiver for at muliggøre effektiv og ensartet biblioteksforstærkning uanset GC-indhold, hvilket hjælper med at forbedre dækningen på tværs af GC- og AT-rige sekvenser og andre komplekse regioner. Høj amplifikationseffektivitet muliggør brugen af færre cyklusser for at opnå det ønskede udbytte
- Platin-hot-start-teknologi hæmmer DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer, hvilket tillader stuetemperatur-reaktionsopsætning og opbevaring af præmonterede PCR-reaktioner i op til 24 timer før PCR-en
- Platin SuperFi™ Library Amplification Master Mix er suppleret med et inert blåt farvestof, der giver en visuel hjælp ved pipettering og mindsker risikoen for pipeteringsfejl under reaktionsopsætning
- For øget bekvemmelighed tilbyder vi Platinum SuperFi™ Library Amplification Master Mix med Primer Mix, hvor mastermixet leveres med et 10X Primer Mix, der retter sig mod P5 og P7 regionerne i Illumina adaptere, og det er suppleret med et inert gult farvestof. Blanding af begge komponenter i en PCR-reaktion gør den endelige PCR-opløsning grøn, hvilket yderligere mindsker risikoen for pipeteringsfejl
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 5 x 1,25 ml Collibri Library Amplification Master Mix (2X) Opbevares ved -20 °C. |
| Prøvetype | DNA, RNA |
| Troskab (vs. Taq) | ≥100 |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Antal reaktioner | 250 |
| Overhæng | Stump |
| Produktlinje | Collibri |
| Produkttype | Library Amplification Master Mix |
| Vis mere |