Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II PCR-masterblandinger
Artikelnummer. p-8889007
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
2500 reaktioner
Artikelnummer. 16543881
Brand: Invitrogen™ 12369010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Invitrogen Platin SuperFi II PCR Master Mix (2X) er en klar-til-brug blanding af platin SuperFi II DNA-polymerase, platin SuperFi II Buffer og dNTP'er til praktisk PCR-opsætning og effektiv amplifikation.
Invitrogen Platin SuperFi II Grøn PCR Master Mix (2X) indeholder en klar-til-brug blanding af platin SuperFi II DNA-polymerase, platin SuperFi II-buffer og dNTP'er til praktisk PCR-opsætning, samt to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler. Platin SuperFi II DNA-polymerase (kat. nr. 12361010) er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med innovative SuperFi II-buffer, der muliggør universel primer-annealing for den højeste succes inden for PCR. Det er ideelt egnet til kloning, mutagenese og andre applikationer, der drager fordel af suveræn sekvensnøjagtighed.
Funktioner af Platinum SuperFi II PCR Master Mix inkluderer:
  • Enestående> 300X Taq troskab
  • Universal primer-annealing ved 60 °C
  • Overlegen specificitet, sensitivitet og udbytter
  • Robust forstærkning af mål, der er svære at amplificere (f.eks. dem med suboptimal renhed, ˃65 % GC-indhold, lang PCR-krav)
Platin SuperFi II DNA Polymerase er et manipuleret enzym med høj processivitet og øget resistens over for PCR-hæmmere. Det muliggør også hurtigcyklende protokoller og amplifikation af lange mål (op til 20 kb). Platinum hot-start-teknologi er baseret på proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer uspecifik amplifikation og primernedbrydning. Denne teknologi muliggør også reaktionsopsætning ved stuetemperatur og giver øget følsomhed og udbytte.
På grund af den unikke sammensætning af SuperFi II PCR-buffer, annealingstemperaturen er 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-template-dupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar. Med platin SuperFi II DNA-polymerase, forskellige PCR-assays kan cykles sammen under anvendelse af den samme protokol med en universel primer-annealingstemperatur og et forlængelsestrin valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Anvendelser af platin SuperFi II DNA polymerase:
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning og subkloning
  • Stedstyret mutagenese
  • Amplifikation af GC-rige skabeloner
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • High-throughput PCR
  • Amplifikation af prøver med suboptimal renhed
  • Lang PCR
  • Hurtig PCR
Platin SuperFi II PCR Master Mix (12368010) er også tilgængelig, som er den samme master mix uden tracking farvestofferne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •Platin SuperFi II Grøn PCR Master Mix (2 x 1,25 ml)
• Nukleasefrit vand (2 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin SuperFi II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype PCR Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) >300X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Farve Grøn