Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II PCR-masterblandinger
Artikelnummer. 17155332
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
2500 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
17155332 Grøn 500 reaktioner -
16543881 Grøn 100 reaktioner 100 reaktioner
16430725 Grøn 5 x 500 reaktioner -
16445389 Farveløs 100 reaktioner -
16853153 Farveløs 500 reaktioner -
16420725 Farveløs 5 x 500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17155332 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12369050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11870.00 DKK
    11038.65 DKK / 500 reaktioner
    Spare 831.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Platin SuperFi II PCR Master Mix (2X) er en klar-til-brug blanding af platin SuperFi II DNA-polymerase, platin SuperFi II Buffer og dNTP'er til praktisk PCR-opsætning og effektiv amplifikation.
Invitrogen Platin SuperFi II Grøn PCR Master Mix (2X) indeholder en klar-til-brug blanding af platin SuperFi II DNA-polymerase, platin SuperFi II-buffer og dNTP'er til praktisk PCR-opsætning, samt to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler. Platin SuperFi II DNA-polymerase (kat. nr. 12361010) er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med innovative SuperFi II-buffer, der muliggør universel primer-annealing for den højeste succes inden for PCR. Det er ideelt egnet til kloning, mutagenese og andre applikationer, der drager fordel af suveræn sekvensnøjagtighed.
Funktioner i Platinum SuperFi II PCR Master Mix inkluderer:
  • Enestående >300X Taq nøjagtighed
  • Universel primer-annealing ved 60 °C
  • Overlegen specificitet, følsomhed og giver
  • Robust forstærkning af svær-forstærkningsmål (f.eks. dem med suboptimal renhed, ˃65% GC-indhold, langt PCR-krav)
Platinum SuperFi II DNA-polymerase er et konstrueret enzym med høj procesivitet og øget resistens over for PCR-hæmmere. Det muliggør også hurtigcyklusprotokoller og amplifikation af lange mål (op til 20 kb). Platin hotstart-teknologien er baseret på proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer uspecifik amplifikation og primernedbrydning. Denne teknologi muliggør også reaktionsopsætning ved stuetemperatur og øger følsomhed og udbytte.
På grund af den unikke sammensætning af II PCR-bufferen SuperFi er annealing-temperaturen 60 °C for de fleste primerpar, der er designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-skabelon-duplexstabiliteten under annealing-trinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar. Med Platinum SuperFi II DNA-polymerase kan forskellige PCR-assays cykles sammen ved hjælp af samme protokol med en universel primer-annealing-temperatur og et udvidelsestrin valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Anvendelser af Platinum SuperFi II DNA-polymerase:
  • Ultra High-fidelity PCR
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • CRISPR-genredigeringsverifikation og karakterisering
  • Amplifikation fra lav-input eller suboptimal renhed DNA
  • Kloning og konstruktionsgenerering
  • Mikrobiel genomik og mikrobiomforskning
  • Lineær skabelongenerering til in vitro-transkription og rekombinant proteinekspression
  • Langtrækkende PCR
  • Udfordring af GC-rig og AT-rig målforstærkning
  • Studier af sjældne varianter og genetisk diversitet
  • Multiplexmålforstærkning
  • Syntetisk biologi og DNA-samling
  • Stedstyret mutagenese
Platinum SuperFi II PCR Master Mix (12368010) er også tilgængelig, som er den samme mastermix uden tracking-farverne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •Platin SuperFi II Grøn PCR Master Mix (10 x 1,25 ml)
• Nukleasefrit vand (10 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin SuperFi II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype PCR Master Mix
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) >300X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Farve Grøn