Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II PCR-masterblandinger
Beskrivelse
Invitrogen Platin SuperFi II Grøn PCR Master Mix (2X) indeholder en klar-til-brug blanding af platin SuperFi II DNA-polymerase, platin SuperFi II-buffer og dNTP'er til praktisk PCR-opsætning, samt to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler. Platin SuperFi II DNA-polymerase (kat. nr. 12361010) er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med innovative SuperFi II-buffer, der muliggør universel primer-annealing for den højeste succes inden for PCR. Det er ideelt egnet til kloning, mutagenese og andre applikationer, der drager fordel af suveræn sekvensnøjagtighed.
Funktioner af Platinum SuperFi II PCR Master Mix inkluderer:
- Enestående> 300X Taq troskab
- Universal primer-annealing ved 60 °C
- Overlegen specificitet, sensitivitet og udbytter
- Robust forstærkning af mål, der er svære at amplificere (f.eks. dem med suboptimal renhed, ˃65 % GC-indhold, lang PCR-krav)
Platin SuperFi II DNA Polymerase er et manipuleret enzym med høj processivitet og øget resistens over for PCR-hæmmere. Det muliggør også hurtigcyklende protokoller og amplifikation af lange mål (op til 20 kb). Platinum hot-start-teknologi er baseret på proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer uspecifik amplifikation og primernedbrydning. Denne teknologi muliggør også reaktionsopsætning ved stuetemperatur og giver øget følsomhed og udbytte.
På grund af den unikke sammensætning af SuperFi II PCR-buffer, annealingstemperaturen er 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-template-dupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar. Med platin SuperFi II DNA-polymerase, forskellige PCR-assays kan cykles sammen under anvendelse af den samme protokol med en universel primer-annealingstemperatur og et forlængelsestrin valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Anvendelser af platin SuperFi II DNA polymerase:
- PCR med høj nøjagtighed
- Kloning og subkloning
- Stedstyret mutagenese
- Amplifikation af GC-rige skabeloner
- Generering af skabeloner til sekventering
- High-throughput PCR
- Amplifikation af prøver med suboptimal renhed
- Lang PCR
- Hurtig PCR
Platin SuperFi II PCR Master Mix (12368010) er også tilgængelig, som er den samme master mix uden tracking farvestofferne.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Fem kasser platin SuperFi II Grøn PCR Master Mix, som hver indeholder: • Platin SuperFi II Grøn PCR Master Mix (10 x 1,25 ml) • Nukleasefrit vand (10 x 1,25 ml) Opbevar kl– 20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Platin SuperFi II DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | PCR Master Mix |
| Mængde | 5 x 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | >300X |
| Vis mere |