Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-polymerase
Beskrivelse
Invitrogen Platin SuperFi II DNA Polymerase er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med en innovativ buffer, der muliggør universel primer-annealing for den højeste succes inden for PCR. På grund af den unikke sammensætning af SuperFi II PCR-buffer, annealingstemperaturen er 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler.
Egenskaber ved Platinum SuperFi II DNA-polymerase inkluderer:
- Enestående >300X Taq nøjagtighed
- Universel primer-annealing ved 60 °C
- Overlegen specificitet, følsomhed og giver
- Robust forstærkning af svær-forstærkningsmål
Platinum SuperFi II DNA-polymerase er et konstrueret enzym med høj processivitet og øget resistens over for PCR-hæmmere. Det muliggør også hurtigcyklusprotokoller og amplifikation af lange mål (op til 20 kb). Platin hotstart-teknologi er baseret på proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer uspecifik amplifikation og primernedbrydning. Denne teknologi muliggør også reaktionsopsætning ved stuetemperatur og øger følsomhed og udbytte.
Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-skabelon duplexstabiliteten under annealing-trinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar. Med Platinum SuperFi II DNA-polymerase kan forskellige PCR-assays cykles sammen ved hjælp af samme protokol med en universel primer-annealing-temperatur og et udvidelsestrin valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Applikationer:
- Ultra High-fidelity PCR
- Generering af skabeloner til sekventering
- CRISPR-genredigeringsverifikation og karakterisering
- Amplifikation fra lav-input eller suboptimal renhed DNA
- Kloning og konstruktionsgenerering
- Mikrobiel genomik og mikrobiomforskning
- Lineær skabelongenerering til in vitro-transkription og rekombinant proteinekspression
- Langtrækkende PCR
- Udfordring af GC-rig og AT-rig målforstærkning
- Studier af sjældne varianter og genetisk diversitet
- Multiplexmålforstærkning
- Syntetisk biologi og DNA-samling
- Stedstyret mutagenese
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | •Platin SuperFi II DNA-polymerase (500μ L) • 5X SuperFi II-buffer (6 x 1,25 ml) Opbevar kl– 20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Platin SuperFi II DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | >300X |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Antal reaktioner | 500 reaktioner |
| Show More |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.