Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-polymerase
Artikelnummer. 16410771
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
16410771 100 reaktioner
16552642 500 reaktioner
17112949 5 x 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16410771 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12361010
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Platin SuperFi II DNA Polymerase er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med en innovativ buffer, der muliggør universel primer-annealing for den højeste succes inden for PCR.
Invitrogen Platin SuperFi II DNA Polymerase er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med en innovativ buffer, der muliggør universel primer-annealing for den højeste succes inden for PCR. På grund af den unikke sammensætning af SuperFi II PCR-buffer, annealingstemperaturen er 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler.
Funktioner af Platinum SuperFi II DNA-polymerase inkluderer:
  • Enestående> 300XTaq troskab
  • Universal primer-annealing ved 60 °C
  • Overlegen specificitet, sensitivitet og udbytter
  • Robust forstærkning af mål, der er svære at forstærke
Platin SuperFi II DNA Polymerase er et manipuleret enzym med høj processivitet og øget resistens over for PCR-hæmmere. Det muliggør også hurtigcyklende protokoller og amplifikation af lange mål (op til 20 kb). Platinum hot-start-teknologi er baseret på proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer uspecifik amplifikation og primernedbrydning. Denne teknologi muliggør også reaktionsopsætning ved stuetemperatur og giver øget følsomhed og udbytte.
Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-template-dupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar. Med platin SuperFi II DNA-polymerase, forskellige PCR-assays kan cykles sammen under anvendelse af den samme protokol med en universel primer-annealingstemperatur og et forlængelsestrin valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning og subkloning
  • Stedstyret mutagenese
  • Amplifikation af GC-rige skabeloner
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • High-throughput PCR
  • Amplifikation af prøver med suboptimal renhed
  • Lang PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Platin SuperFi II DNA-polymerase (100μ L)
• 5X SuperFi II-buffer (1,25 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin SuperFi II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) >300X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Enkeltstående
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre