Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA polymerase
Artikelnummer. 15525033
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 enheder
2500 enheder
500 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15525033 100 reaktioner 100 enheder
15535033 500 reaktioner 500 enheder
15545033 5 x 500 reaktioner 2500 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15525033 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12351010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Platin SuperFi DNA Polymerase er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med pålidelig Platinum hot-start teknologi for den højeste succes inden for PCR.
Invitrogen Platin SuperFi DNA Polymerase er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med pålidelig Platinum hot-start teknologi for den højeste succes inden for PCR. Med> 300X Taq troskab, Platin SuperFi DNA-polymerase er ideelt egnet til kloning, mutagenese og andre applikationer, der drager fordel af suveræn sekvensnøjagtighed.
Platin SuperFi DNA-polymerase er konstrueret med et DNA-bindende domæne, hvilket resulterer i høj processivitet og øget resistens over for PCR-hæmmere. Denne funktion muliggør også hurtigcyklende protokoller og forstærkning af lange mål. Platinum hot-start-teknologien er baseret på proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer uspecifik amplifikation og primernedbrydning.
Fordele ved Platinum SuperFi DNA polymerase
  • Enestående> 300X Taq troskab
  • Høj specificitet og øget udbytte med Platinum hot-start teknologi
  • Robust forstærkning af vanskelige mål, herunder dem med suboptimal renhed eller højt GC-indhold
  • Reaktionsopsætning ved stuetemperatur og 24 timers bænkstabilitet af præmonterede reaktioner
  • Amplifikation af prøver med suboptimal renhed
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning og subkloning
  • Stedstyret mutagenese
  • Amplifikation af GC-rige skabeloner
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • High-throughput PCR
  • Lang PCR
Bemærk
  • Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsomTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Platin SuperFi DNA-polymerase (50μ L ved 2 U/μ L)
• 5X SuperFi Buffer (2 x 1,25 ml)
• 5X SuperFi GC Enhancer (1,25 ml)
Opbevar kl– 5 °C til– 30 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin SuperFi DNA polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Mængde 100 U
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 300X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre