Få mere at vide
Platin standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Pt i 10-20 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10591061 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10591061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196191000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum standard solution
Navn note 1 mg/ml Pt i 10% HCl
Emballage Plastflaske
CAS 7440-06-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Fysisk form Løsning
Molekylær formel Pt
Lineær formel Pt
Koncentration 995 til 1005 μg/ml Pt i 10% HCl (20 °C)
MDL nummer MFCD00011179
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:33400
Grad AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Consejos de prudencia
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.