Få mere at vide
Platinopløsning til ICP/MS 100mg/L HCl-matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12937293 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12937293 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12937293 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 444 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    800.27 DKK / 100ml
    Spare 299.73 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Emballage Flaske
CAS 6-6-7440
Koncentration 100 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 100 mL