Få mere at vide
Platinsnegl, 6,35 mm (0,25 tommer) dia x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454775
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454775 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15454775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040419.KG
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Fordampningskilde, smykkeproduktion, elektriske kontakter til halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum slug
CAS 6-4-7440
Mængde 1 Pc.
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Form Slug
Molekylær formel Pt
MDL nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400