Få mere at vide
Platinsnegl, 6,35 mm (0,25 tommer) dia x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, Premion™ , 99,99+ % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434755
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434755 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15434755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013374.KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinsnegl finder anvendelse i smykkeproduktion, elektriske kontakter til halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde
CAS 6-4-7440
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈8,61g/kugle
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Pt
MDL nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Procent renhed ≥99.99%
Grad Premion