Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, peroxidhærdet silikone
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.5 mm
3,2 mm
4,8 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
25ft
7.5m
Hver
Beskrivelse
Ideel til farmaceutisk, bioteknologi, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer
- Platinhærdet, fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt
- Lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
- Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI
- Rør er fremstillet iht GMP
- Temperaturområde: -58 til+ 446 °F (-50 til+ 230 °C)
- Steriliser ved autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,250 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,813 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20.8 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,094 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 2.4 mm |
| Vis mere |