Få mere at vide
De Buyer™ Platin silikone forme
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skimmelsvamp |
| Materiale | Platin silicium |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 95 x 45 x 12 mm |
| Højde (metrisk) | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Mængde | 7/Pk. |
| Form | Finansmand |
| Temperaturområde (metrisk) | −40 til 280 °C |
| Bredde (metrisk) | 45 mm |