Få mere at vide
De Buyer™ Platin silikone forme
Artikelnummer. 11983644
Skift visning
Højde (metrisk):
12 mm
18 mm
35 mm
Længde (metrisk):
75 mm
95 mm
300 mm
Bredde (metrisk):
45 mm
175 mm
Form:
Finansmand
Madeleine
Riflet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Form
11983644 35 mm 300 mm 175 mm Riflet
11903654 18 mm 75 mm 45 mm Madeleine
11983654 12 mm 95 mm 45 mm Finansmand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11983644 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 1964.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.60 DKK
    156.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.31 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tekniske data
Produkttype Skimmelsvamp
Materiale Platin silicium
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 300 x 175 x 35 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Mængde 6/Pk.
Form Riflet
Temperaturområde (metrisk) −40 til 280 °C
Bredde (metrisk) 175 mm