Learn More
Platinbillede, 2,4 mm (0,09 tommer) & ned, 99,9 % (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Platinum shot |
| Navn note | 0,1 til 3 mm (0,004 til 0,1 tommer) |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Skudt |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |